Merck
701424
Sigma-Aldrich
L-Cysteine-2,3,3-d3
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
HSCD2CD(NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
97% (CP)
Forma
powder
mp
220 °C
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])(S)[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D2,2D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUJNEKJLAYXESH-RBXBQAPRSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)