Fontos dokumentumok
736198
Ethylbenzene solution
NMR reference standard, 10% in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in. , ultra-thin wall
About This Item
Javasolt termékek
grade
NMR reference standard
analytical standard
Minőségi szint
koncentráció
10% in chloroform-d (99.8 atom % D)
technika/technikák
NMR: suitable
NMR cső méret
5 mm × 8 in. , ultra-thin wall
NMR cső falvastagság
0.24 mm
Formátum
single component solution
SMILES string
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Tulajdonságok és előnyök
Mennyiség
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>140.0 °F - closed cup - Not classified due to data which are conclusive although insufficient for classification.
Lobbanási pont (C)
> 60 °C - closed cup - Not classified due to data which are conclusive although insufficient for classification.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?