Merck
486361
Sigma-Aldrich
2-Chloroethanol-1,1,2,2-d4
98 atom % D
Szinonimák:
Ethylene-d4 chlorohydrin
About This Item
Lineáris képlet:
ClCD2CD2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.54
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.441 (lit.)
bp
129 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
sűrűség
1.260 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C2H5ClO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1D2,2D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SZIFAVKTNFCBPC-LNLMKGTHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
140.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
60 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)