Merck
485497
Sigma-Aldrich
Aniline-13C6
99 atom % 13C
Szinonimák:
13C Labeled aniline, Aminobenzene-13C6, Benzeneamine-13C6, Phenylamine-13C6
About This Item
Lineáris képlet:
13C6H5NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
99.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
liquid
technika/technikák
protein expression: suitable
törésmutató
n20/D 1.586 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
sűrűség
1.087 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+6
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PAYRUJLWNCNPSJ-IDEBNGHGSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Stephanie C Morriss et al.
Annals of botany, 120(6), 911-922 (2017-09-30)
Enzymes belonging to the RNase T2 family are essential for normal rRNA turnover in eukaryotes. In Arabidopsis thaliana, this function is performed by RNS2. The null mutant rns2-2 has increased rRNA half-life and constitutive autophagy. The aim of this work