Merck
603732
Sigma-Aldrich
Iodobenzene-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
13C6H5I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
209.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
99% (CP)
form
solid
bp
188 °C (lit.)
mp
-29 °C (lit.)
sűrűség
1.876 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
I[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNHMUERNLJLMHN-IDEBNGHGSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)