Fontos dokumentumok
132934
Aniline
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Aminobenzene, Benzenamine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.22 (185 °C, vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.7 mmHg ( 25 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1139 °F
robbanási határérték
11 %
törésmutató
n20/D 1.586 (lit.)
pH
8.8 (20 °C, 36 g/L)
bp
184 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai tulajdonságok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?