Merck
456314
Sigma-Aldrich
Nonane-d20
98 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
CD3(CD2)7CD3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
148.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.401 (lit.)
bp
151 °C (lit.)
mp
−53 °C (lit.)
sűrűség
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+20
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H20/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BKIMMITUMNQMOS-PCLYFWIOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
87.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
31.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)