Merck
709530
Sigma-Aldrich
Anthranilic acid-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Szinonimák:
2-AA-13C6, 2-Aminobenzoic acid-13C6
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C6CH7NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
143.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
98% (CP)
Forma
powder
mp
144-148 °C
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWZYAGGXGHYGMB-IDEBNGHGSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Laura Orsatti et al.
Cell reports. Medicine, 2(10), 100409-100409 (2021-11-11)
Fibrosing chronic graft-versus-host disease (cGVHD) is a debilitating complication of allogeneic stem cell transplantation (alloSCT). A driver of fibrosis is the kynurenine (Kyn) pathway, and Kyn metabolism patterns and cytokines may influence cGVHD severity and manifestation (fibrosing versus gastrointestinal [GI]