Merck
596604
Sigma-Aldrich
Aniline-13C6 hydrochloride
99 atom % 13C
Szinonimák:
Benzenamine-1,2,3,4,5,6-13C6, hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
13C6H5NH2·HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
135.54
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
99% (CP)
tömegeltolódás
M+6
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MMCPOSDMTGQNKG-BVNCJLROSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
381.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
194 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)