Merck
175692
Sigma-Aldrich
Aniline-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
Szinonimák:
2,3,4,5,6-Pentadeuterioaniline
About This Item
Lineáris képlet:
C6D5NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.16
Beilstein:
2208322
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
gőzsűrűség
3.22 (184 °C, vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.7 mmHg ( 25 °C)
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
99% (CP)
robbanási határérték
11 %
törésmutató
n20/D 1.5836 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp
-6 °C (lit.)
sűrűség
1.076 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+5
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(N)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1D,2D,3D,4D,5D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PAYRUJLWNCNPSJ-RALIUCGRSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jie Zheng et al.
Analytica chimica acta, 1070, 51-59 (2019-05-20)
Short-chain fatty acids (SCFAs) are one class of bacterial metabolites mainly formed by gut microbiota from undigested fibers and proteins. These molecules are able to mediate signal conduction processes of cells, acting as G protein-coupled receptors (GPR) activators and histone
Ya Zhang et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(31), 9153-9166 (2018-07-11)
Oligoanilines with characteristic properties of the electrically conductive emeraldine salt form of polyaniline (PANI-ES) are promising molecules for various applications. A mixture of such oligoanilines can be obtained, for example, enzymatically under mild conditions from the linear aniline dimer p-aminodiphenylamine
Kyle D Duncan et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 50(3), 437-443 (2015-03-25)
Condensed phase membrane introduction mass spectrometry (CP-MIMS) is an online analytical method that allows for the direct, trace level measurement of a wide range of analytes in complex samples. The technique employs a semi-permeable membrane that transfers analytes from a