Merck
324582
Sigma-Aldrich
Iodoethane-d5
99.5 atom % D, contains copper as stabilizer
Szinonimák:
Ethyl-d5 iodide
About This Item
Lineáris képlet:
CD3CD2I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
161.00
Beilstein:
1840101
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99.5 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
liquid
tartalmaz
copper as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.5091 (lit.)
bp
69-73 °C (lit.)
mp
-108 °C (lit.)
sűrűség
2.013 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+5
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])I
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVTICUPFWKNHNG-ZBJDZAJPSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
127.4 °F - closed cup - (External MSDS)(in analogy to similar products)
Lobbanási pont (C)
53 °C - closed cup - (External MSDS)(in analogy to similar products)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Journal of Chromatography A, 688, 243-243 (1994)