Merck
488100
Sigma-Aldrich
Aniline-15N
98 atom % 15N
Szinonimák:
Benzenamine-15N
About This Item
Lineáris képlet:
C6H515NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
94.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.586 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
sűrűség
1.033 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[15NH2]c1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i7+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PAYRUJLWNCNPSJ-CDYZYAPPSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dongdong Liang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(2), 173-175 (2012-11-22)
An efficient synthesis of free (NH)-phenanthridinones through Pd-catalyzed C(sp(2))-H aminocarbonylation of unprotected o-arylanilines under an atmospheric pressure of CO has been developed. Some ortho heteroarene substituted anilines as well as N-alkyl protected o-arylanilines are also suitable substrates for this C-H
Timo Stahl et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(4), 1248-1251 (2013-01-15)
Heterolytic splitting of the Si-H bond mediated by a Ru-S bond forms a sulfur-stabilized silicon cation that is sufficiently electrophilic to abstract fluoride from CF(3) groups attached to selected anilines. The ability of the Ru-H complex, generated in the cooperative
Conghui Tang et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(46), 18924-18927 (2012-11-08)
A novel and efficient copper-catalyzed azidation reaction of anilines via C-H activation has been developed. This method, in which the primary amine acts as a directing group by coordinating to the metal center, provides ortho azidation products regioselectively under mild
Regina Mažeikienė et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 106, 34-40 (2013-01-30)
For the first time, chemical oxidation of aniline and N-methylaniline with dichromate as oxidant has been studied by Raman spectroscopy with 785 nm laser beam excitation, and the suitability of this technique for kinetic study of this process was demonstrated.
Sung Jin Bae et al.
European journal of medicinal chemistry, 57, 383-390 (2012-11-15)
We attempted to design and synthesize (E)-N-substituted benzylidene-hydroxy or methoxy-aniline derivatives and to evaluate their inhibitory effect on tyrosinase activity and anti-melanogenesis activity in murine B16F10 melanoma cells. Derivatives with a 4-methoxy- or 4-hydroxy-anilino group exerted more potent inhibition against