Merck
668648
Sigma-Aldrich
D-Glucose-4-13C
99 atom % 13C
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC5H12O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
181.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
≥99% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]25/D +52.0°, c = 2 in water + trace NH4OH
mp
150-152 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-CDAWROFUSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)