Fontos dokumentumok
484318
Ethylene glycol monophenyl ether
≥90%
Szinonimák:
DOWANOL® EPh, 2-Phenoxyethanol, Phenylglycol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.8 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.01 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥90%
form
liquid
szennyeződések
≤0.5% Phenol
<10% diethylene glycol phenyl ether
törésmutató
n20/D 1.537 (lit.)
pH
7 (23 °C, 10 g/L)
bp
247 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
sűrűség
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Jogi információk
™Trademark of The Dow Chemical Company
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
258.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
126 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?