Fontos dokumentumok
317292
Triethylene glycol monomethyl ether
95%
Szinonimák:
Methyltriglycol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.66 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Teszt
95%
Forma
liquid
szennyeződések
~2% corresponding tetraethylene glycol ethers
~2% each of the corresponding diethylene glycol methyl ether
törésmutató
n20/D 1.439 (lit.)
bp
122 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCOCCOCCO
InChI
1S/C7H16O4/c1-9-4-5-11-7-6-10-3-2-8/h8H,2-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLGLQAWTXXGVEM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- modification of anthraquinone material for redox flow batteries
- preparation of polymeric electrolyte for electrochemical devices,
- formation of the binary system of polyethylene glycol for absorption of silica.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?