Fontos dokumentumok
484423
1-Phenoxy-2-propanol
≥93%
Szinonimák:
DOWANOL® PPh, Propylene glycol phenyl ether, Propylene phenoxytol
Teszt
≥93%
szennyeződések
<7% di(propylene glycol) phenyl ether
törésmutató
n20/D 1.523 (lit.)
bp
243 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 198 g/L at 20 °C
sűrűség
1.064 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
phenoxy
SMILES string
CC(O)COc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-8(10)7-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IBLKWZIFZMJLFL-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?