Fontos dokumentumok
03823
Ethylene glycol monohexyl ether
BioXtra, ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
2-(Hexyloxy)ethanol, C6E1, Hexylglycol
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
molekulatömeg
146.23 g/mol
törésmutató
n20/D 1.430
sűrűség
0.888 g/mL at 20 °C (lit.)
kation nyomok
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
CCCCCCOCCO
InChI
1S/C8H18O2/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9/h9H,2-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UPGSWASWQBLSKZ-UHFFFAOYSA-N
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
194.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
90 °C - closed cup