Fontos dokumentumok
8.07480
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol monoisopropyl ether
for synthesis
Szinonimák:
Ethylene glycol monoisopropyl ether
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H12O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
104.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
203-685-6
NACRES:
NA.22
gőznyomás
5.99 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
240 °C
hatékonyság
5111 mg/kg LD50, oral (Rat)
1445 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.6-13.0 % (v/v)
mp
<-60 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 43-45 °C
sűrűség
0.90 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2)7-4-3-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCGFUIQPSOCUHI-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.903 - 0.904
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
109.4 - 113.0 °F - Equilibrium method
Lobbanási pont (C)
43 - 45 °C - Equilibrium method