Fontos dokumentumok
317918
1-Naphthaleneacetic acid
technical grade
Szinonimák:
α-Naphthaleneacetic acid, 1-Naphthylacetic acid, NAA
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
≥90.0% (GC)
Forma
lumps
powder
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CCKAR(886) , CCKBR(887)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?