Merck
458791
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol phenyl ether methacrylate
contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 200 ppm hydroquinone as inhibitor
Szinonimák:
2-Phenoxyethyl methacrylate
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
206.24
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
tartalmaz
200 ppm hydroquinone as inhibitor
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.513 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
sűrűség
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C12H14O3/c1-10(2)12(13)15-9-8-14-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,1,8-9H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CEXQWAAGPPNOQF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)