Fontos dokumentumok
8.01554
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol monobutyl ether
for synthesis
Szinonimák:
Ethylene glycol butyl ether, 2-Butoxyethanol, Butyl glycol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3OCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.17
Beilstein:
1732511
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
203-905-0
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99% (GC)
bp:
169-172.5 °C (lit.)
gőznyomás:
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
gőzsűrűség
4.1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
473 °F
hatékonyság
470 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
10.6 %
törésmutató
n20/D 1.419 (lit.)
pH
7 (20 °C in H2O, as aqueous solution)
Kinematikai viszkozitás
3.642 cSt(20 °C)
bp
169-172.5 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 67 °C
sűrűség
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Insight into the aggregation and phase behavior for aqueous solution of ethylene glycol monobutyl ether with self-assembly induced optical and electrical properties: Explores the solubility and amphiphilic properties of ethylene glycol monobutyl ether, affecting its aggregation and phase behavior in solutions (Shang et al., 2023).
  • Surface tension and density of ethylene glycol monobutyl ether–water mixtures from 277.15 to 308.15 K: This study provides detailed measurements of surface tension and density across different temperatures, aiding in the understanding of its physical properties in solutions (Velasco-Medina et al., 2020).
  • Production of ethylene glycol monobutyl ether through etherification of ethylene glycol using a nanostructured heterogeneous catalyst of amyberlyst-15: Describes the synthesis process of ethylene glycol monobutyl ether using advanced catalysis, providing insights into more efficient production techniques (Bayat et al., 2022).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.900 - 0.901
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.05 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
67 °C - Pensky-Martens closed cup