Fontos dokumentumok
483699
Potassium selenocyanate
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
Selenocyanic acid potassium
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
Forma
solid
technika/technikák
NMR: suitable
mp
147 °C
SMILES string
[K][Se]C#N
InChI
1S/CHNSe.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?