Fontos dokumentumok
545996
Seleno-L-cystine
95%, for peptide synthesis
Szinonimák:
(R,R)-3,3′-Diseleno-bis(2-aminopropionic acid), L-Selenocystine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Seleno-L-cystine, 95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]20/D −28°, c = 1 in NaOH
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
224.5-229.5 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](C[Se][Se]C[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4Se2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JULROCUWKLNBSN-IMJSIDKUSA-N
Alkalmazás
- Biologically active selenol compounds.
- Non-natural selenylated diamino acids.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?