230499
Selenourea
98%
Szinonimák:
2-Selenourea, Carbamimidoselenoic acid, Isoselenourea, Selenouronium
Teszt
98%
form
solid
mp
210-215 °C (dec.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
NC(N)=[Se]
InChI
1S/CH4N2Se/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYKVLICPFCEZOF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It can also be used as a reagent to synthesize:
- Selenazoles from α -bromo ketones presence of β -cyclodextrin.
- Symmetrical diaryl selenides by C-Se cross coupling reaction in presence of coper oxide nanaoparticles as a catalyst.
- CdSe nanocrystals.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?