Merck
243965
Sigma-Aldrich
Phenylselenyl bromide
98%
Szinonimák:
Benzeneselenenyl bromide, Benzeneselenyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5SeBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
235.97
Beilstein:
2039772
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
bp
107-108 °C/15 mmHg (lit.)
mp
58-62 °C (lit.)
SMILES string
Br[Se]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5BrSe/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCEFEIBEOBPPSJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Phenylselenyl bromide was used in the preparation of exo-2-methyl-7-phenylselenyl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyclopenta[a,e]pentalene-1,3-dione and endo-2-methyl-7-phenylselanyl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyclopenta[a,e]pentalene-1,3-dione. It was also used in the synthesis of enones by selenenylation of α-cyano ketones with lithium naphthalenide.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
X= Y?ZH Systems as potential 1, 3-dipoles. Part 52: Fused-ring forming electrophile induced oxime→nitrone→ cycloaddition cascades.
Ali Dondas H, et al.
Tetrahedron Letters, 57(32), 7035-7045 (2001)
Synlett, 1274-1274 (2007)
Santanu Hati et al.
European journal of medicinal chemistry, 100, 188-196 (2015-06-19)
Herein we have reported design, synthesis and in vitro biological evaluation of a library of bicyclic lactams that led to the discovery of compounds 6 and 7 as a novel class of α-glucosidase inhibitors. They inhibited α-glucosidase (yeast origin) in a