Fontos dokumentumok
216186
Potassium selenocyanate
reagent grade, 97%
Szinonimák:
Selenocyanic acid potassium
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
technika/technikák
NMR: suitable
mp
100 °C
SMILES string
[K][Se]C#N
InChI
1S/CHNSe.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- Redox-active electrolyte to enhance the performance of carbon-based supercapacitors.
- Starting material for the one-pot stereoselective synthesis of alkyl styryl selenides.
- Precursor to synthesize Cu and Ni complexes with antioxidant/anti-inflammatory activities.
- Selenylating agent to prepare stereoselective selenoglycosides and selenium-linked disaccharides.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?