Fontos dokumentumok
60178
Potassium cyanide
BioUltra, ≥98.0% (AT)
Szinonimák:
KCN, Potassium salt of hydrocyanic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥98.0% (AT)
form
crystalline
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
pH
11.0-13.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
634 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤400 mg/kg
sulfide (S2-): ≤5 mg/kg
thiocyanate (SCN-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES string
[K]C#N
InChI
1S/CN.K/c1-2;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YUZRZFQHUCKACF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Célzott szervek
Thyroid
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3