Fontos dokumentumok
B57001
2-Bromobenzaldehyde
98%
Szinonimák:
2-Formylbromobenzene
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.595 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
sűrűség
1.585 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Brc1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NDOPHXWIAZIXPR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Synthesis of aza-fused polycyclic quinolines through copper-catalyzed cascade reaction.
- Preparation of 1-substituted indazoles by CuI-catalyzed coupling with N-aryl hydrazides.
- It is a key starting material in the total synthesis of an anticancer agent, (-)-taxol.
- Palladium/copper-catalyzed coupling and cyclization of terminal acetylenes derived from 2-bromobenzaldehyde and unsaturated imines can be used in the synthesis of wide range of isoquinolines, including decumbenine B.
- Fluoren-9-ones can be synthesized by annulation of arynes, generated in situ from 2-(trimethylsilyl)aryl triflates, with 2-bromobenzaldehyde in the presence of palladium(0) catalyst.
- It can also be used to build a variety of steroid frameworks, in which ring A is derived from 2-bromobenzaldehyde.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
203.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
95 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)