Merck
476447
Sigma-Aldrich
1-Iodo-3-methylbutane
97%
Szinonimák:
Isoamyl iodide, Isopentyl iodide
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2CH2I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.05
Beilstein:
1730990
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.492 (lit.)
bp
149 °C (lit.)
sűrűség
1.497 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
iodo
SMILES string
CC(C)CCI
InChI
1S/C5H11I/c1-5(2)3-4-6/h5H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BUZZUHJODKQYTF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
104.0 °F
Lobbanási pont (C)
40 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Vibrational analysis of alkyl iodides: 1-iodo-2-methylpropane and 1-iodo-3-methylbutane.
Crowder GA and Jalilian MR .
Journal of Molecular Structure, 49(2), 287-292 (1978)
The far ultra-violet spectra of some branched chain iodo-alkanes, iodo-cyclo-alkanes, fluoro-iodo-alkanes and iodo-alkenes.
Boschi RA and Salahub DR.
Molecular Physics, 24(4), 735-752 (1972)
Ultrasound mediated synthesis of a few naturally occurring compounds.
Singh J, et al.
Indian J. Chem. B, 40(5), 386-390 (2001)
Ketoreductases in the synthesis of valuable chiral intermediates: application in the synthesis of α-hydroxy β-amino and β-hydroxy γ-amino acids.
Kambourakis S and Rozzell JD.
Tetrahedron, 60(3), 663-669 (2004)