Fontos dokumentumok
476412
Iodocyclopentane
97%
Szinonimák:
Cyclopentyl iodide
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
C5H9I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
196.03
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
97%
tartalmaz
copper as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.549 (lit.)
bp
77 °C/45 mmHg (lit.)
sűrűség
1.695 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
iodo
SMILES string
IC1CCCC1
InChI
1S/C5H9I/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCEBAZIVZVIQEO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Iodocyclopentane may be used in the synthesis of 4-chloro-3′-((2-cyclopentyl-1-oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6- yloxy)methyl)biphenyl-3-carboxylic acid and N-(3-methoxyphenethyl)cyclopentanamine.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
125.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
52 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Resonance Raman study of the A-band short-time photodissociation dynamics of axial and equatorial conformers of iodocyclopentane.
Zheng X, et al.
J. Chem. Phys. , 111(24), 11034-11043 (1999)
Raveendra-Panickar Dhanya et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(1), 342-353 (2010-12-16)
The modification of 3'-((2-cyclopentyl-6,7-dimethyl-1-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-5-yloxy)methyl)biphenyl-4-carboxylic acid (BINA, 1) by incorporating heteroatoms into the structure and replacing the cyclopentyl moiety led to the development of new mGluR2 positive allosteric modulators (PAMs) with optimized potency and superior druglike properties. These analogues are more