Fontos dokumentumok
124095
1-Bromo-3-methylbutane
96%
Szinonimák:
Isoamyl bromide, Isopentyl bromide
Teszt
96%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.4409 (lit.)
bp
120-121 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: slightly soluble at 16.5 °C (0.02g/100ml)
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
sűrűség
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCBr
InChI
1S/C5H11Br/c1-5(2)3-4-6/h5H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXZFFTJAHVMMLF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
71.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
22 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?