Fontos dokumentumok
176850
2-Iodoethanol
99%
Szinonimák:
2-Hydroxyethyl iodide, 2-Iodoethan-1-ol, Ethylene iodohydrin
Teszt
99%
form
liquid
tartalmaz
copper as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.572 (lit.)
bp
85 °C/25 mmHg (lit.)
sűrűség
2.205 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
iodo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCCI
InChI
1S/C2H5IO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QSECPQCFCWVBKM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
149.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
65 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?