Merck
377716
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Citronellyl bromide
95%
Szinonimák:
8-Bromo-2,6-dimethyl-2-octene
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
219.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]20/D +6.8°, neat
törésmutató
n20/D 1.474 (lit.)
bp
111 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
bromo
SMILES string
C[C@H](CCBr)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H19Br/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPKCDMXLSDFCQD-JTQLQIEISA-N
Általános leírás
(S)-(+)-Citronellyl bromide is a chiral organic compound that is commonly used as a reagent in organic synthesis to prepare chiral building blocks with the citronellyl group, which is used in various organic syntheses. It can also be used in the formation of chiral catalysts, which are useful in the synthesis of enantiomerically pure compounds.
Alkalmazás
(S)-(+)-Citronellyl bromide can be used as a reactant in the Negishi cross-coupling reaction. It is also used in the synthesis of spiroacetal parts of spirofungin A and B by reacting with epoxy alcohol via alkyne–lactone coupling reaction and diastereomeric separation.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
203.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
95 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)