Fontos dokumentumok
471909
(S)-(+)-Ketoprofen
99%
Szinonimák:
(S)-(+)-3-Benzoyl-α-methylbenzeneacetic acid, (S)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid
Teszt
99%
optikai aktivitás
[α]22/D +49°, c = 1 in methanol
mp
75-78 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
ketone
phenyl
SMILES string
C[C@H](C(O)=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)/t11-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKYWVDODHFEZIM-NSHDSACASA-N
Géninformáció
human ... IL8RA(3577) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
mouse ... Ptgs2(19225)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.