Merck
468053
Sigma-Aldrich
L-(−)-chiro-Inositol
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
optikai aktivitás
[α]20/D −60°, c = 1.3 in H2O
mp
230 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDAISMWEOUEBRE-SHFUYGGZSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Xuepeng Wang et al.
The Analyst, 144(8), 2611-2617 (2019-03-06)
The discrimination of chirality by field effect transistors (FETs) is a great challenge because enantiomers possess exactly identical charge and hence chiral recognition is solely related to spatial effects, while the working principle of most FET sensors is based on