Fontos dokumentumok
G004666
HPLC Analysis of Ketoprofen Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® R
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: CHIROBIOTIC R, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (13023AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 5.6; [B] methanol; (50:50, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Jogi információk
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analit
Leírás
    Ketoprofen
Standard
Product No.
Leírás
Árazás
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)