Fontos dokumentumok
32673
Ketoprofen-d3
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid-(methyl-d3)
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(C(O)=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKYWVDODHFEZIM-FIBGUPNXSA-N
Alkalmazás
It may be used as an analytical standard for the determination of ketoprofen in compost from sewage sludge by ultrasound-assisted extraction (UAE) and salt-assisted liquid–liquid extraction (SALLE), followed by ultrahigh performance liquid chromatography (UHPLC) coupled to MS/MS.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?