HPLC Analysis of Ketoprofen Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
Anyagok
Alkalmazás
Standard
analitikai oszlop
Product No.
Leírás
Árazás
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] 20 mM sodium citrate; [B] THF; (90:10, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
23 °C
detector
UV, 254 nm