Fontos dokumentumok
210145
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
98%
Szinonimák:
Malonic acid cyclic isopropylidene ester, Meldrum’s acid, cycl-Isopropylidene malonate
Teszt
98%
Forma
solid
mp
92-96 °C (lit.)
oldhatóság
dioxane: soluble 5%, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
funkcionális csoport
ester
ketal
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OC(=O)CC(=O)O1
InChI
1S/C6H8O4/c1-6(2)9-4(7)3-5(8)10-6/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GXHFUVWIGNLZSC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Meldrum′s acid is used as a valuable starting material to synthesize heterocycles and as intermediates in organic synthesis reactions.
Alkalmazás
- macrocyclic β-keto lactone
- 4-pyridyl-substituted heterocycles
- 2-substituted indoles
- isofraxidin.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.