Merck
792748
Sigma-Aldrich
Chelidamic acid
Szinonimák:
4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H5NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
183.12
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
powder
Minőségi szint
mp
265-270 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
Oc1cc(nc(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-3-1-4(6(10)11)8-5(2-3)7(12)13/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XTLJJHGQACAZMS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)