Fontos dokumentumok
284025
Diethylenetriaminepentaacetic dianhydride
98%
Szinonimák:
N,N-Bis[2-(2,6-dioxomorpholino)ethyl]glycine, DTPA anhydride, DTPA dianhydride
Teszt
98%
Forma
powder
mp
182-184 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)CN(CCN1CC(=O)OC(=O)C1)CCN2CC(=O)OC(=O)C2
InChI
1S/C14H19N3O8/c18-10(19)5-15(1-3-16-6-11(20)24-12(21)7-16)2-4-17-8-13(22)25-14(23)9-17/h1-9H2,(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAZLJUXJEOEYAM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)