G004331
HPLC Analysis of Ketoprofen Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® R (MS Detection)
application for HPLC
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: CHIROBIOTIC R, 15 cm x 2.1 mm, 5 μm particles (13019AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 5.6 [B] methanol; (70:30, A:B)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(-)
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
clinical
forensics and toxicology
Jogi információk
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analit
Leírás
Ketoprofen, ≥98% (TLC)
Alkalmazás
Standard
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.