Merck
424552
Sigma-Aldrich
2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethanol
98%
Szinonimák:
2-(2-N ,N -Dimethylaminoethoxy)ethanol, N ,N -Dimethyl-2-(2-aminoethoxy)ethanol, N ,N -Dimethyl[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]amine
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2NCH2CH2OCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
133.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.442 (lit.)
bp
95 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)CCOCCO
InChI
1S/C6H15NO2/c1-7(2)3-5-9-6-4-8/h8H,3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YSAANLSYLSUVHB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Used for the preparation of low-density packaging foams.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
199.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
H W Leung et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 40(7), 1033-1040 (2002-06-18)
A 9-day repeated cutaneous toxicity study in the New Zealand White rabbit was conducted using 6-h occluded contact with 0 (water control), 50, 250 and 500 mg dimethylaminoethoxyethanol (DMEE)/kg. There were no clinical signs, and no effects on body weight