Fontos dokumentumok
550035
2-(Dibutylamino)ethanol
99%
Szinonimák:
N,N-Dibutylethanolamine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
6 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.444 (lit.)
bp
229-230 °C (lit.)
sűrűség
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCN(CCO)CCCC
InChI
1S/C10H23NO/c1-3-5-7-11(9-10-12)8-6-4-2/h12H,3-10H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWSZDQRGNFLMJS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
203.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
95 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)