Fontos dokumentumok
143634
p-Tolyl isocyanate
99%
Szinonimák:
4-Methylphenyl isocyanate
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.531 (lit.)
bp
70-72 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
isocyanate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C8H7NO/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-10/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGYGFNQQGAQEON-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
150.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
66 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?