Fontos dokumentumok
471321
2-(Diethylamino)ethanol
≥99.5%
Szinonimák:
N,N-Diethylethanolamine, DEAE, DEEA
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.04 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
robbanási határérték
11.7 %
törésmutató
n20/D 1.441 (lit.)
bp
161 °C (lit.)
sűrűség
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
CCN(CC)CCO
InChI
1S/C6H15NO/c1-3-7(4-2)5-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
122.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
50 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?