Fontos dokumentumok
D3415
Bisphenol A diglycidyl ether
viscous liquid, PPARγ inhibitor
Szinonimák:
BADGE, DGEBA, NSC 5022, 2,2-Bis[4-(glycidyloxy)phenyl]propane, 4,4′-Isopropylidenediphenol diglycidyl ether, D.E.R.™ 332
About This Item
Javasolt termékek
product name
Bisphenol A diglycidyl ether,
form
viscous liquid
Minőségi szint
összetétel
Epoxide equivalent weight, 172-176
sűrűség
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(c1ccc(OCC2CO2)cc1)c3ccc(OCC4CO4)cc3
InChI
1S/C21H24O4/c1-21(2,15-3-7-17(8-4-15)22-11-19-13-24-19)16-5-9-18(10-6-16)23-12-20-14-25-20/h3-10,19-20H,11-14H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCFVJGUPQDGYKZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its effects on propiomelanocortin (POMC):enhanced green fluorescent protein (EGFP) expression in our transgenic fish
- to study the curing behavior, kinetics of epoxy, polyamidoamine systems and the influence of the incorporation of Fe3O4 magnetic nanoparticles (MNPs)
- as a thermosetting resin
- to determine the optimum composition of the epoxy-polysiloxane blend
- for the preparation of transparent epoxy-based nanocomposite coatings
- for the preparation, coating and curing of epoxy-graphene (E/G)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Kapcsolódás
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
507.2 - 514.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
264 - 268 °C - closed cup