Teszt
97%
Forma
solid
bp
139 °C/14 mmHg (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
funkcionális csoport
isocyanate
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C9H7NO2/c1-7(12)8-2-4-9(5-3-8)10-6-11/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MOZSVHZOUDIZMF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- (4S,5R)-2-oxo-4-(4-phenyl-piperazin-1-ylmethyl)-oxazolidin-5-ylmethyl (4-acetyl-phenyl)-carbamate
- (4S,5R)-2-oxo-4-(4-phenyl-piperazin-1-ylmethyl)-oxazolidin-5-ylmethyl (4-acetyl-phenyl)-carbamate
- 2-oxo-4-(4-phenyl-piperazin-1-ylmethyl)-oxazolidin-5-ylmethyl phenyl acetate
- 2-oxo-4-(4-phenyl-piperazin-1-ylmethyl)-oxazolidin-5-ylmethyl (4-acetyl-phenyl)-carbamate
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?