Fontos dokumentumok
8.03273
Sigma-Aldrich
2-(Diethylamino)-ethanol
for synthesis
Szinonimák:
2-(Diethylamino)-ethanol, N,N,-Diethylethanolamine
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)2NCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
117.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
202-845-2
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99.0% (GC)
gőznyomás
1.9 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
270 °C
hatékonyság
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
1109 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
0.7 % (v/v)
pH
11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
163 °C/1013 hPa
mp
-68 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 51 °C
sűrűség
0.88 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N(CCO)(CC)CC
InChI
1S/C6H15NO/c1-3-7(4-2)5-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.883 - 0.885
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
122.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
50 °C - closed cup