Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.436 (lit.)
bp
163-164 °C (lit.)
sűrűség
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)CCCO
InChI
1S/C5H13NO/c1-6(2)4-3-5-7/h7H,3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYSGFFTXMUWEOT-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
105.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
41 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?